Läs mer
Fisherbrand™ Crimphuvuden för programmerbar elektronisk högeffektspressstation
Produktkod. 15562330 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Cap:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15562330
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med programmerbar elektronisk högeffektspressstation
  • Crimping Head for Aluminum Caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 13mm Crimping Head
Diameter (metrisk) Cap 13 mm
Material Plastic, Steel
Typ Crimping Head