Läs mer
Fisherbrand™ PTFE magnetisk omrörarstång, korsformad
Produktkod. 11521983 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B x H):
10 x 10 x 5 mm
20 x 20 x 8 mm
25 x 25 x 9 mm
30 x 30 x 10 mm
38 x 38 x 11 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 11521983
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd med behållare, kärl, omrörare och omrörande varma plattor. De PTFE-belagda magnetomrörarna är stabila för många allmänna applikationer. Stängerna är korsformade för förbättrad omrörningsverkan.
  • Stabil, generell magnetomrörare
  • Ger en djup, tyst virvel även vid relativt höga hastigheter
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
Mått (L x B x H) 10 x 10 x 5 mm
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Höjd (metrisk) 5mm
Längd (engelska) 0,375 tum
Bredd (engelska) 0,375 tum
Bredd (metrisk) 10mm
Beläggning PTFE
Längd (metrisk) 10 mm
Kvantitet 5/Pk.
Form Korsa
Typ PTFE omrörarstänger Cross