Läs mer
Fisherbrand™ PTFE magnetisk omrörarstång, korsformad
Produktkod. 11808942 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B x H):
10 x 10 x 5 mm
20 x 20 x 8 mm
25 x 25 x 9 mm
30 x 30 x 10 mm
38 x 38 x 11 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 11808942
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd med behållare, kärl, omrörare och omrörande varma plattor. De PTFE-belagda magnetomrörarna är stabila för många allmänna applikationer. Stängerna är korsformade för förbättrad omrörningsverkan.
  • Stable, general-purpose magnetic stirrer
  • Provides a deep, quiet vortex even at relatively high speeds
  • Autoclavable
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Färg White
Beskrivning PTFE encapsulated Alnico V magnet core
Mått (L x B x H) 20 x 20 x 8 mm
För användning med (utrustning) Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates
Höjd (metrisk) 8mm
Längd (engelska) 0.75 in.
Bredd (engelska) 0.75 in.
Bredd (metrisk) 20mm
Beläggning PTFE
Längd (metrisk) 20 mm
Kvantitet 5/Pk.
Form Cross
Typ PTFE Stirrer Bars Cross