Läs mer
Fisherbrand™ Rörstångsboxsats, korsformad
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
195 mm
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna |
| Mått (L x B x H) | 195 x 95mm |
| För användning med (utrustning) | Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor |
| Höjd (metrisk) | 30mm |
| Inkluderar | 5 korsrörsstänger 1 vardera på 10x10, 20x20, 25x25, 30x30, 38x38 mm |
| Bredd (metrisk) | 95mm |
| Längd (metrisk) | 195 mm |
| Visa mer |