Läs mer
Welch™ CRVpro™ Direktdriven roterande lamellvakuumpump
Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Modell:
CRVpro 16
CRVpro 24
CRVpro 30
CRVpro 4
CRVpro 6
CRVpro 8
Luftförskjutning:
10,7 CFM, 305 l/min.
15,3 CFM, 436 l/min.
18,4 CFM, 551 l/min.
2,8 CFM, 78 l/min.
3,5 CFM, 100 l/min.
4,7 CFM, 133 l/min.
Mått (L x B x H):
18,2 x 6,1 x 9,1 tum.
22,4 x 8,1 x 11,4 tum.
Vikt (engelska):
46.3 lb.
48.5 lb.
49.6 lb.
81.6 lb.
84.9 lb.
87 lb.
Packungsgröße:
Varje
Beschreibung
- Welch Gardner Denver CRVpro Tvåstegs roterande lamellvakuumpump
- Den robusta vakuumpumpen CRVpro tillhör den nya generationen av högpresterande tvåstegs lamellpumpar Welch .
- Pumpen imponerar med sin långa livslängd, absoluta tillförlitlighet och sina låga underhållskrav.
- Detta har möjliggjorts tack vare 3 stora innovationer:
- Dess låga driftstemperatur, som saktar ner potentiella korrosionsprocesser och minskar oljeförbrukningen.
- Dess stora oljereservoar säkerställer en låg kemikaliekoncentration, vilket bidrar till att förlänga oljebytesintervallen.
- Dess speciella invändiga beläggning ökar pumpens kemikaliebeständighet.
- Leveransens omfattning: Pump med motor, 3 linor (EU/UK/US), 2 liter olja, centreringsring med smutsfälla, centreringsring, 2 klämringar.
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 0,05 torr |
| Hästkraft | 0.5 hp |
| Inkluderar | Pump med motor, 3 linor (EU/UK/US), 2 l olja, centreringsring med smutsfälla, centreringsring, 2 klämringar |
| Motorhastighet | 1450 rpm |
| Certifikat och efterlevnad | cUL och CE |
| Mått (L x B x H) | 18,2 x 6,1 x 9,1 tum. |
| Modell | CRVpro 8 |
| Vikt (engelska) | 49.6 lb. |
| Temperatur (metrisk) Max | 40 °C |
| Temperatur (metrisk) Min. | 10 °C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur