Läs mer
Thermo Scientific™ Cryo Handskar - Armbågslängd
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
Hantera prover från ultralåg och kryogen förvaring på ett säkert sätt med dessa kryohandskar som erbjuder en hög nivå av termiskt skydd.
- Bekvämt, lätt och andningsbart skydd
- Sidospännen för snabb på/av
- Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Armbågslängd |
| Färg | Blått |
| Hand | Specifik |
| Storlek | Betydande |
| För användning med (applikation) | Hantera prover från ultralåg temperatur och kryogen lagring |
| Längd (engelska) | 18 tum |
| Längd (metrisk) | 45.7 cm |