Läs mer
Greiner Bio-One Cryo.s Kryogena rör med utvändig gänga
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8005696
Kapacitet (metrisk):
2 ml
4 ml
Stängningsfärg:
Grön
Gult
Naturlig
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Paket med 500
Produktkod. 10309530
Brand: Greiner Bio-One 126278
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad med högkvalitativ polypropen för styrka och hög värmebeständighet. Greiner BioOne™ Cryo.s Kryogena rör med utvändiga gängor tål ett temperaturområde på– 196 till +100 °C.
  • Fri från detekterbart humant DNA, endotoxiner, DNas och RNas
  • Steril, icke-pyrogen, icke-cytotoxisk, inga tungmetaller innehöll
  • CE-märkt (CE/IVD)
  • Som en säkerhetsåtgärd Cryo.s bör förvaras i frys eller uteslutande i gasfas över flytande kväve
  • Lämplig för frakt med flyg
  • Med vit, reptålig skrivyta
  • 150 insatser per fodral (för ytterligare märkning på locket)
  • Lämplig för förvaring vid -20° C, -80° C och i ångfasen av LN2
  • Flera lockfärger och arbetsvolymer
  • Ultraren medicinsk kvalitet, USP klass VI certifierad polypropen utan urlakningsbara material
  • Tillbehörsförvaringslådor och arbetsställ finns tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kryogent förvaringsrör
Stängningsfärg Gult
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Bottenform Rund botten, Starfoot Base
Material Polypropen
Inkluderar Vitt skrivområde; lockinlägg för märkning
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +100 °C
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Stängningsmaterial HDPE