Läs mer
Fisherbrand™ Kryobox
Produktkod. 12982141 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 12982141
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robust gångjärn med säkert snäpplock, stapelbar
Autoklaverbar, temperaturbeständig från -90 °C till +121 °C
  • Högkvalitativ polypropen
  • Finns i naturliga och olika färger
  • 81 platser, 9 x 9 rutnät, numeriskt kodade
  • Robust gångjärn med säkert snäpplock
  • Stapelbar för säker transport
  • Avloppshål i botten för daggvätskor
  • Löstagbara gallerinsatser
  • Kan även användas för större kärl genom att ta bort gallerinsatserna
För provförvaring och transport.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Förslutningstyp Snap-On Lock
Material Polypropen
Form Fyrkantig
Typ Cryo Box
Håller 3 till 5 ml
Max. Temperatur (metrisk) 121 °C
Min. Temperatur (metrisk) -90 °C
Kvantitet 5-pack
Vikt (metrisk) 1 kg