Läs mer
Thermo Scientific™ CryoBox™ Frysställ
Håller:
12 CryoBoxar/Rack
16 kryoboxar/ställ
4 CryoBoxar/Rack
7 CryoBoxar/Rack
9 CryoBoxar/Rack
Design:
Vertikal
nivå
Mått (L x B x H):
14,3 x 14 x 22,5 cm
14,3 x 14 x 50,2 cm
22,5 x 44,4 x 14,3 cm
22,5 x 59,0 x 14,3 cm
3,375 x 3,25 x 19,75 tum. (8,4 x 8,3 x 50,2 cm)
3,375 x 3,25 x 8,75 tum. (8,4 x 8,3 x 22,5 cm)
5,625 x 26,5 x 5,531 tum. (14,3 x 67 x 14 cm)
5,625 x 5,5 x 16 tum. (14,3 x 14 x 40,6 cm)
5,625 x 5,5 x 27,75 tum. (14,3 x 14 x 70,5 cm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Stapla och organisera vanliga kryogena flaskförvaringslådor med dessa frysställ. Thermo Scientific™ CryoBox™ Frysställ inkluderar slitstarka Thermo Scientific Nalgene™ Rostfritt stål CryoBox Rack och Thermo Scientific Nunc™ aluminiumställ som passar de flesta vanliga stående och frysar.
- Förvara bekvämt standard 5-1/4 x 5-1/4 kryogena flaskförvaringslådor med dessa frysställ
- Passar Thermo Scientific Nalgene™ och Nunc™ CryoBoxes™
- Tillvalen inkluderar hållbara ställningar i rostfritt stål och aluminium som passar de vanligaste frys- och frysarna
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Silver |
| Mått (L x B x H) | 5,625 x 5,5 x 27,75 tum. (14,3 x 14 x 70,5 cm) |
| Håller | 7 CryoBoxar/Rack |
| Design | Vertikal |
| Material | Rostfritt stål |
| Typ | Frysställ |