Läs mer
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Frys med 3 hyllplan
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15917095
Backup-system:
CO2 (fabriksinstallerad)
CO2 (factory installed)
LN2 (fabriksinstallerad)
LN2 (factory installed)
Not Available
Chart Recorder:
Nej
No
Standard
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15917095
Brand: Eppendorf™ F740343011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Frys med 3 hyllplan har en vänsterhandtagen ytterdörr
  • Klassiskt LED-gränssnitt
  • Gröna kylvätskor
  • Luftkylning
  • Handtag: Vänster sida
  • 3 inre hyllor
  • 100-240 V/50-60 Hz
  • Volym: 740 L (26,1 fot 3 )
  • Förbrukar 11,8 kWh/dag (grön; -80° C; 230 V))
  • Rymmer upp till 57 600 prover
  • Neddragningstid till -80 C: °4 h 10 min
  • Inredning: Rostfritt stål
  • Exteriör: Pulverlackerat stål
  • Polyuretanskum, vakuumisoleringspaneler
  • 3 fack med 3 isolerade och tätade innerdörrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Temperatur (börvärde) Neddragningstid till -80 C: °4 h 10 min
Dörr stil Förseglad, isolerad
Innerdörrar 3
Gångjärnssida Höger
Isolering Vakuum, polyuretanskum
Interiör Rostfritt stål
Exteriör finish Pulverlackerat stål
Hyllor 3
Visa LED
Mått (DxBxH) Exteriör 91.5 × 109.9 × 197.3 cm
Mått (D x B x H) Inredning 62.1 × 86.5 × 139 cm
Chart Recorder Nej
Börvärdessäkerhet Lösenordsskyddad
Backup-system LN2 (fabriksinstallerad)
Elektriska krav 100 till 240 V, 50 till 60 Hz
Energianvändning Förbrukar 11,8 kWh/dag
Kylmedel R290 / R170
Håller Prover (57 600)