Läs mer
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Frys med 3 hyllplan
Backup-system:
CO2 (fabriksinstallerad)
Ej tillämpligt
LN2 (fabriksinstallerad)
Chart Recorder:
Nej
Standard
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Klassiskt LED-gränssnitt
- Gröna kylvätskor
- Luftkylning
- Handtag: Höger sida
- 3 inre hyllor
- 100-240 V/50-60 Hz
- Volym: 740 L (26,1 fot 3 )
- Förbrukar 11,8 kWh/dag (grön; -80° C; 230 V))
- Rymmer upp till 57 600 prover
- Neddragningstid till -80 C: °4 h 10 min
- Inredning: Rostfritt stål
- Exteriör: Pulverlackerat stål
- Polyuretanskum, vakuumisoleringspaneler
- 3 fack med 3 isolerade och tätade innerdörrar
Specifikationer
Specifikationer
| Temperatur (börvärde) | Neddragningstid till -80 C: °4 h 10 min |
| Dörr stil | Sluten |
| Innerdörrar | 3 |
| Gångjärnssida | Vänster |
| Isolering | Vakuum, polyuretanskum |
| Interiör | Rostfritt stål |
| Exteriör finish | Pulverlackerat stål |
| Hyllor | 3 |
| Visa | LED |
| Vattenkylt | Nej |
| Visa mer |