Läs mer
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Frys med 3 hyllplan
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15977075
Backup-system:
CO2 (fabriksinstallerad)
Ej tillämpligt
LN2 (fabriksinstallerad)
Chart Recorder:
Nej
Standard
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15977075
Brand: Eppendorf™ F740341021
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Frys med 3 hyllplan har en högerhanterad ytterdörr
  • Classic, LED interface
  • Green cooling liquids
  • Air-Cooling
  • Handle: Right side
  • 3 inner shelves
  • 100-240 V/50-60 Hz
  • Volume: 740 L (26,1 ft3)
  • Consumes 11,8 kWh/day (green; -80 °C; 230 V))
  • Holds up to 57,600 samples
  • Pull-down time to -80°C: 4 h 10 min
  • Interior: Stainless Steel
  • Exterior: Powder-coated Steel
  • Polyurethane Foam, Vacuum Insulation Panels
  • 3 compartments with 3 insulated and sealed inner doors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Temperatur (börvärde) Pull-down time to -80°C: 4 h 10 min
Dörr stil Sealed
Innerdörrar 3
Gångjärnssida Left
Isolering Vacuum, Polyurethane Foam
Interiör Stainless Steel
Exteriör finish Powder-coated Steel
Hyllor 3
Visa LED
Vattenkylt No
Chart Recorder Standard
Backup-system Ej tillämpligt
Elektriska krav 100 to 240 V, 50 to 60 Hz
Energianvändning Consumes 11.8 kWh/day
Kylmedel R290 / R170
Håller Samples (57,600)