Läs mer
Thermo Scientific™ Kryogena lådavdelare
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
CryoPlus 1,2,3,4
Fyrkantig Cryo Box
Kryoboxar
Pilspetslåda
Typ:
Avdelare av kartong
Fiberboard Box
Liquid Phase Vertikal Rack
Rostfri låda
Håller:
2 ml-flaskor med 100-cellsdelare
4 ml injektionsflaskor
4 ml injektionsflaskor med 100-cellsdelare
Flaskor
Flaskor (81)
Lådor
Flaska Kapacitet:
25
40
81
100
300
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Maximera lagringskapaciteten med Thermo Scientific™ Croygenic Box Dividers, för användning i Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN 2 kryokonserveringsförvaring.
Kartonger
- Vertikal (2mL med 100 celldelare)
- Fyrkantig (2, 4 eller 5 ml med 100 celldelare)
- Pilspets (2, 4 eller 5 ml med 81 celldelare)
Lådor i polykarbonat
- Vertikal (2mL med 100 eller 81 celldelning)
- Fyrkantig (2mL med 100 eller 81 celldelning; 4mL med 81 celldelning)
Lådor i rostfritt stål†
- Fyrkantig (2 eller 4 ml)
- Pilspets (2 ml)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Fiberboard Box |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| För användning med (utrustning) | CryoPlus 1,2,3,4 |
| Inkluderar | 40-cell Divider |
| Längd (engelska) Exteriör | 2 in. |
| Flaska Kapacitet | 40 |
| Håller | Flaskor |