Läs mer
Fisherbrand™ Kryogen förvaringsbox av polypropen
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Blandade (blå, grön, orange, lila, gul)
Grön
Gult
Naturlig
Orange
Rosa
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Kompakt fotavtryck för förvaring av upp till 81 mikrorör och kryogena flaskor.
- Tillverkad av polypropen
- Förvara mikrorör eller kryogena flaskor
- Lättöppnat lock med friktionspassning
- Säker för förvaring vid låg temperatur
- Rör: 1,5/2,0 ml
- Brunnar: 81
- Brunnsdiameter: 12,3 mm
- Autoklaveringsbar
- Enhetliga brunnar med plats-ID
- Rörkapaciteten anges på utsidan av lådan
- Genomskinliga livfulla färger med en frostad etikettyta
- Präglat med en distinkt vågdesign
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Friktionspassande lock |
| Färg | Orange |
| Material | Polypropen |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo förvaringsbox |
| För användning med (applikation) | Förvaring av mikrorör |
| Håller | 81 |
| Kvantitet | 5-pack |
| Tube Array | 9 x 9 |
| Mått (L x B x H) | 130 x 130 x 47 mm |
| Visa mer |