Läs mer
BRAND™ Kryotuber, PP, med invändig gänga, skruvlock med silikontätning, BIO-CERT™ Cellkulturkvalitet, steril
Produktkod. p-7164776 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
1,2 ml
4 ml
Bottenform:
Plan
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10024220
Brand: BRAND™ 114840
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kryogent rör med skruvlock designat för lagring av biologiskt material i gasfasen av flytande kväve.
  • Designad för lagring av biologiskt material, såsom mikroorganismer, mänskliga och djurceller, etc. i gasfasen av flytande kväve. VARNING: endast för forskningsändamål!
  • PP, graderad, yttre-Ø 12,5 mm, U-botten.
  • Stor frostad markeringsyta och färgade lockinsatser för enkel providentifiering.
  • Temperaturstabilitet till -196° C.
  • Sterilitet/SAL (Sterility Assurance Level) 10 -3 .
  • γ-strålsteril och autoklaverbar vid 121° C (2 bar), enl. DIN EN 285.
  • Kärl utan stativring kan centrifugeras upp till RZB 14000.
  • BIO-CERT™ Cellkulturkvalitet: Fri från humant DNA, RNas, DNas, pyrogener och icke cytotoxiskt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 12.5 mm
Produkttyp Kryogent förvaringsrör
Beskrivning γ-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1,2 ml
Bottenform Plan
Trådstil Invändigt
Längd (metrisk) 36.3 cm
Sterilitet Sterila
Stängningsmaterial Polypropen
Höjd (metrisk) 20.6 cm
Förslutningstyp Skruvlock