Läs mer
Heathrow Scientific™ Kryogena flaskor
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Färg:
Blandade (blå, röd, gul)
Vitt
Höjd (metrisk):
5 cm
7,5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Förvaras i LN 2 , eller i mekaniska frysar
- Färger möjliggör enkel identifiering och sortering
- Nedre ventilationshål för att möjliggöra snabbare cirkulation och avlägsnande av kall luft, ånga eller LN 2
- Alla lådfotavtryck är 133 x 133 mm, välj mellan två olika höjder
- Skiljeväggar måste beställas separat
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blandade (blå, röd, gul) |
| Material | Kartong |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo Box |
| Håller | 1,5 till 2 ml rör |
| Inkluderar | Lock |
| Kvantitet | 12/Pk. |
| Mått (L x B x H) | 133 x 133 x 50 mm |
| Längd (engelska) | 5,2 tum |
| Längd (metrisk) | 13.3 cm |
| Visa mer |