Läs mer
Thermo Scientific™ CryoMed™ Påse Fryspressar
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Delmed 2030-2
Gambro DF-200
Gambro DF-700
Nexell R4R9955 (Fenwal 4R5462)
Håller:
Väskor (2)
Väskor (4)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Utför frystillämpningar med kontrollerad hastighet med en frys med kontrollerad hastighet och dessa Thermo Scientific™ CryoMed™ Påse Fryspressar.
Väska pressar för Nexell , Fenwal , Gambro och Delmed. Påskapacitet 2 till 4 påsar.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Hält 2 Beutel |
| Typ | Nexell R4R9955 (Fenwal 4R5462) |
| För användning med (utrustning) | CryoMed 7452, 7453, 7473, 7454, 7455, 7474, 7458 |
| Håller | Väskor (2) |