Läs mer
Thermo Scientific™ CryoMed™ Frys med kontrollerad hastighet, allmänt
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
För kunder inom forskning, cell- och genterapi, vaccinproduktion och biobanking ger CryoMed Controlled-Rate frys (CRF) exakta, repeterbara frysningsresultat som skyddar prover från intracellulär frysning. CryoMed CRF har förbättrad dataspårbarhet via ett användargränssnitt med pekskärm och erbjuder anpassningsbara frysprofiler samtidigt som den stöder 21 CFR del 11 och GMP-behov.
Thermo Scientific CryoMed Controlled-Rate frysar (CRF) är designade med tillförlitlighet, skydd och dataspårbarhet i åtanke för din provberedning och GMP-produktionsbehov.
Användarvänlig drift med förbättrad dataspårbarhet
- Intuitiv pekskärmsskärm möjliggör enkel installation, drift och granskning av en fryskörning
- Sex förinställda frysprofiler och plats för upp till 14 användardefinierade, beställnings- frysa profiler
- Integrerad pekskärmsgränssnitt loggar användning och händelser för att stödja 21 CFR del 11-krav
- USB-dataexport av .pdf-filkörningsloggar stöder 21 CFR del 11
- Användarsäkerhet: 3 nivåer av användartillgänglighet
- Utför sista funktionen gör att samma profil kan köras i följd med en knapptryckning
- Dator-gränssnittsprogramvara ger fjärrstyrning, körgranskning och skapande av anpassade profiler
övervakning i realtid för provskydd
- Kammar- och provtemperaturer övervakas av termoelement av typ T, vilket eliminerar fördröjningstid och tillhandahåller realtid lyhördhet
- Standardlarm för att varna användare om termoelementfel, värmarfel, höga/låga temperaturgränser, temperaturspårning, strömavbrott och slutförande av körning
- Fjärralarmkontakter
- Termoskrivare som tillval
Pålitlig temperaturprestanda för användning med hög genomströmning
- Dubbla magnetventiler är designade för att vågara LN2-insprutningsvolymen för exakt temperaturkontroll och Accelererad frysning
- Indikator för förebyggande underhåll för byte av LN2-solenoid begränsar stilleståndstiden
- Temperaturkontroll och enhetlighet uppnås via ett ringsystem för lufthantering och flytande kväve
- Kompatibel med VHP rengöringstekniker
- Miljövänligt isolerskum
- Typ 304 rostfritt stål med exteriör pulverlackerad finish
Garanti varierar beroende på region. Kontakta din lokala representant för mer information
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Frys med kontrollerad hastighet |
| Kapacitet (engelska) | 1,7 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 48 l |
| Temperaturområde | -180 °C till +50 °C |
| Skåpsmaterial | Rostfritt stål |
| Exteriör finish | Pulverlackerat stål |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Visa | Användargränssnitt för pekskärm |
| Garanti | Garanti varierar beroende på region. Kontakta din lokala säljare för mer information |
| Modell | Allmänt utan skrivare |
| Visa mer |