Läs mer
Thermo Scientific™ CryoMed™ Frys med kontrollerad hastighet, allmänt
Produktkod. 17181802 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
17 l
34 l
48 l
Elektriska krav:
220–230 V, 50/60 Hz
Modell:
Allmänt med skrivare
Allmänt utan skrivare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17181802
Brand: Thermo Scientific™ TSCM17XV
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific CryoMed Controlled-Rate frysar (CRF) är designade med tillförlitlighet, skydd och dataspårbarhet i åtanke för dina provberedningsbehov.
För kunder inom forskning, cell- och genterapi, vaccinproduktion och biobanking ger CryoMed Controlled-Rate frys (CRF) exakta, repeterbara frysningsresultat som skyddar prover från intracellulär frysning. CryoMed CRF har förbättrad dataspårbarhet via ett användargränssnitt med pekskärm och erbjuder anpassningsbara frysprofiler samtidigt som den stöder 21 CFR del 11 och GMP-behov.
Thermo Scientific CryoMed Controlled-Rate frysar (CRF) är designade med tillförlitlighet, skydd och dataspårbarhet i åtanke för din provberedning och GMP-produktionsbehov.
Användarvänlig drift med förbättrad dataspårbarhet
  • Intuitiv pekskärmsskärm möjliggör enkel installation, drift och granskning av en fryskörning
  • Sex förinställda frysprofiler och plats för upp till 14 användardefinierade, beställnings- frysa profiler
  • Integrerad pekskärmsgränssnitt loggar användning och händelser för att stödja 21 CFR del 11-krav
  • USB-dataexport av .pdf-filkörningsloggar stöder 21 CFR del 11
  • Användarsäkerhet: 3 nivåer av användartillgänglighet
  • Utför sista funktionen gör att samma profil kan köras i följd med en knapptryckning
  • Dator-gränssnittsprogramvara ger fjärrstyrning, körgranskning och skapande av anpassade profiler
övervakning i realtid för provskydd
  • Kammar- och provtemperaturer övervakas av termoelement av typ T, vilket eliminerar fördröjningstid och tillhandahåller realtid lyhördhet
  • Standardlarm för att varna användare om termoelementfel, värmarfel, höga/låga temperaturgränser, temperaturspårning, strömavbrott och slutförande av körning
  • Fjärralarmkontakter
  • Termoskrivare som tillval
Pålitlig temperaturprestanda för användning med hög genomströmning
  • Dubbla magnetventiler är designade för att vågara LN2-insprutningsvolymen för exakt temperaturkontroll och Accelererad frysning
  • Indikator för förebyggande underhåll för byte av LN2-solenoid begränsar stilleståndstiden
  • Temperaturkontroll och enhetlighet uppnås via ett ringsystem för lufthantering och flytande kväve
  • Kompatibel med VHP rengöringstekniker
  • Miljövänligt isolerskum
  • Typ 304 rostfritt stål med exteriör pulverlackerad finish
Garanti varierar beroende på region. Kontakta din lokala representant för mer information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Frys med kontrollerad hastighet
Kapacitet (engelska) 0,6 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 17 l
Temperaturområde -180 °C till +50 °C
Skåpsmaterial Rostfritt stål
Exteriör finish Pulverlackerat stål
Certifikat och efterlevnad CE
Visa Användargränssnitt för pekskärm
Garanti Garanti varierar beroende på region. Kontakta din lokala säljare för mer information
Modell Allmänt utan skrivare
Provladdning Frontmatad
Mått (DxBxH) Exteriör 24,3 x 37,3 x 21,7 (61 x 94,7 x 55,1 cm)
Mått (D x B x H) Inredning 13 x 7 x 12 tum (33 x 17,8 x 30,5 cm)
Datautgångar USB-dataexport
Dataloggning ombord Ja
PC programmerbarhet Dator-gränssnittsprogramvara som stöds
Anslutningsmöjligheter Thermo Fisher Connect-kompatibel
Amperage 12 A
Pluggtyp EU
Elektriska krav 220–230 V, 50/60 Hz
Flaska Kapacitet <380
Vikt (engelska) 154 lb.
Vikt (metrisk) 69.8 kg