Läs mer
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Serieställ och hållare
Tienda Thermo Scientific Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Typ:
2 ml injektionsflaska
Fyrkantigt ställ, ångfas
Fyrkantigt ställ, flytande fas
Pilspetsställ, Vapor Phase
Pilspetsställ, flytande fas
Vertikalt ställ
Vertikalt ställ, flytande fas
Inkluderar:
10 kartonger med 81 cellavdelare
11 kartonger med 100 cellavdelare
11 lådor i rostfritt stål med 100 cellavdelare
11 lådor i rostfritt stål med 81 cellavdelare
12 kartonger med 100 cellavdelare
12 kartonger med 81 cellavdelare
12 lådor i rostfritt stål med 81 cellavdelare
13 kartonger med 100 cellavdelare
13 kartonger med 81 cellavdelare
13 lådor i rostfritt stål med 100 cellavdelare
4 lådor
5 kartonger (100 celldelare)
6 kartonger med 100 cellavdelare
7 kartonger med 100 cellavdelare
7 kartonger med 81 cellavdelare
8 kartonger med 100 cellavdelare
missing translation for 'unitSize'
Varje
Descripción
Öka användbarheten av Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 lagringssystem med CryoPlus Serieställ och hållare.
Kartonger
- Vertikal (2mL med 100 celldelare)
- Fyrkantig (2, 4 eller 5 ml med 100 celldelare)
- Pilspets (2, 4 eller 5 ml med 81 celldelare)
Lådor i polykarbonat
- Vertikal (2mL med 100 eller 81 celldelning)
- Fyrkantig (2mL med 100 eller 81 celldelning; 4mL med 81 celldelning)
Lådor i rostfritt stål†
- Fyrkantig (2 eller 4 ml)
- Pilspets (2 ml)
Especificaciones
Especificaciones
| Typ | Vertikalt ställ, flytande fas |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| För användning med (utrustning) | CryoPlus 1,2,3,4 |
| Inkluderar | 5 kartonger (100 celldelare) |
| Håller | Lådor |
| Rackkapacitet | 5 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido