Läs mer
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Serieställ och hållare
Produktkod. 11786509 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
2 ml injektionsflaska
Fyrkantigt ställ, ångfas
Fyrkantigt ställ, flytande fas
Pilspetsställ, Vapor Phase
Pilspetsställ, flytande fas
Vertikalt ställ
Vertikalt ställ, flytande fas
Inkluderar:
10 kartonger med 81 cellavdelare
11 kartonger med 100 cellavdelare
11 lådor i rostfritt stål med 100 cellavdelare
11 lådor i rostfritt stål med 81 cellavdelare
12 kartonger med 100 cellavdelare
12 kartonger med 81 cellavdelare
12 lådor i rostfritt stål med 81 cellavdelare
13 kartonger med 100 cellavdelare
13 kartonger med 81 cellavdelare
13 lådor i rostfritt stål med 100 cellavdelare
4 lådor
5 kartonger (100 celldelare)
6 kartonger med 100 cellavdelare
7 kartonger med 100 cellavdelare
7 kartonger med 81 cellavdelare
8 kartonger med 100 cellavdelare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11786509
Brand: Thermo Scientific™ 4000010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka användbarheten av Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 lagringssystem med CryoPlus Serieställ och hållare.
Vertikala ställ, flytande fas
  • 2mL, 5 kartonger (100 cellavdelare)
  • 2mL, 12 kartonger (25-cellsavdelare)
Vertikala ställ, ångfas
  • 2mL, 4 kartonger (100 cellavdelare)
Fyrkantiga ställ, flytande fas
  • 2mL, 12 kartonger (100 cellavdelare)
  • 2mL, 13 kartonger (100 cellavdelare)
  • 2mL, 13 lådor i rostfritt stål (100 cellavdelare)
  • 4 ml, 8 kartonger (avdelare med 100 celler)
  • 4 ml, 8 lådor i rostfritt stål (100 cellavdelare)
  • 5 ml, 7 kartonger (100 cellavdelare)
Fyrkantiga ställ, ångfas
  • 2mL, 11 kartonger (100 cellavdelare)
  • 2mL, 11 lådor i rostfritt stål (100 cellavdelare)
  • 4 ml, 7 kartonger (avdelare med 100 celler)
  • 4mL, 7 lådor i rostfritt stål (100 cellavdelare)
  • 5 ml, 6 kartonger (100 cellavdelare)
Canister Cane Storage, Vapor Phase
  • 2mL, 4mL, 5mL injektionsflaska och halmrör, innehåller 8 burkar
Pilspetsställ, flytande fas
  • 2 ml, 12 kartonger (avdelare med 81 celler)
  • 2mL, 13 kartonger (81 cellavdelare)
  • 2 ml, 12 lådor i rostfritt stål (81 cellavdelare)
  • 4 ml, 8 kartonger (avdelare med 81 celler)
  • 4 ml, 8 lådor i rostfritt stål (81 cellavdelare)
  • 5 ml, 7 kartonger (avdelare med 81 celler)
Pilspetsställ, Vapor Phase
  • 2mL, 11 kartonger (81 cellavdelare)
  • 2mL, 11 lådor i rostfritt stål (81 cellavdelare)
  • 2mL, 10 kartonger (81 cell avdelare)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Fyrkantigt ställ, flytande fas
Kapacitet (metrisk) 5 mL
För användning med (utrustning) CryoPlus 1, 2, 3, 4
Inkluderar 7 kartonger med 100 cellavdelare
Håller 7 lådor/ställ