Läs mer
Gibco™ Kryokonserverad hepatocytåtervinningsmedium (CHRM™ )
Kvantitet:
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Cryopreserved Hepatocyte Recovery Medium (CHRM® ) används för upptining Gibco kryokonserverade humana hepatocyter för optimal cellåterhämtning och livsduglighet.
För att säkerställa bästa resultat vid användning Gibco kryokonserverade humana hepatocyter, använd en ettstegs centrifugeringsprocess.
Relaterad länk
Läs mer om våra reagenser för levercellskultur
För att säkerställa bästa resultat vid användning Gibco kryokonserverade humana hepatocyter, använd en ettstegs centrifugeringsprocess.
Relaterad länk
Läs mer om våra reagenser för levercellskultur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Celltyp | Hepatocytceller |
| Klassificering | FBS-kompletterat |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Hepatocyttillägg |
| Sterilitet | Sterila |
| Med tillsatser | Fenolrött |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 50 ml |
| Anmärkningar | Proprietär formulering tillhandahållen av AP Vetenskaper |
| Visa mer |