Läs mer
Epredia™ Cryotome™ Kryostat Kryokassetter, 25 mm dia. Korsstreckad
Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
10 mm cirkulär kryokassett
Antirullplåt i glas
Bred borste
Bred hylla
Cryobar Täcka
Kryokassett på 25 mm
Kryokassett på 40 mm
Ringformad 35 mm kryokassett
Ringformig 25 mm kryokassett
Skräpfack
Smal borste
Smal hylla
Verktygshylla
Värmeavskiljare, standard
Värmeelement, dubbelvikt
För användning med (utrustning):
FSE/FE
FSE/FE/SME/E
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Flerpositionsvärmeextraktor är inbyggd på en vertikal axel för jämn frysning och enkel borttagning från provet; kan manövreras från valfri position på frysstången
- Frystiden förkortas om frysstadiet och vävnaden placeras på aktiv Peltier
- Frysskiva används tillsammans med värmeavskiljare, som hjälper till att tillplatta och frysa vävnadsprover
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Skräpbricka |
| Produkttyp | Skräpfack |
| För användning med (utrustning) | FSE/FE/SME/E |