Läs mer
Epredia™ Cryotome™ Kryostat Kryokassetter, 25 mm dia. Korsstreckad
Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
10 mm cirkulär kryokassett
Annular 35mm Cryocassette
Antirullplåt i glas
Bred borste
Cryobar Täcka
Kryokassett på 25 mm
Kryokassett på 40 mm
Narrow Shelf
Ringformig 25 mm kryokassett
Skräpfack
Smal borste
Tool Shelf
Värmeavskiljare, standard
Värmeelement, dubbelvikt
Wide Shelf
För användning med (utrustning):
FSE/FE
FSE/FE/SME/E
missing translation for 'unitSize'
Paket med 4
Paket med 6
Varje
Descripción
- Flerpositionsvärmeextraktor är inbyggd på en vertikal axel för jämn frysning och enkel borttagning från provet; kan manövreras från valfri position på frysstången
- Frystiden förkortas om frysstadiet och vävnaden placeras på aktiv Peltier
- Frysskiva används tillsammans med värmeavskiljare, som hjälper till att tillplatta och frysa vävnadsprover
Especificaciones
Especificaciones
| Beskrivning | Cryobar täcka |
| Produkttyp | Cryobar Täcka |
| För användning med (utrustning) | FSE/FE/SME/E |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido