Läs mer
Epredia™ Cryotome™ Kryostat Kryokassetter, 25 mm dia. Korsstreckad
Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
10 mm cirkulär kryokassett
Antirullplåt i glas
Bred borste
Bred hylla
Cryobar Täcka
Kryokassett på 25 mm
Kryokassett på 40 mm
Ringformad 35 mm kryokassett
Ringformig 25 mm kryokassett
Skräpfack
Smal borste
Smal hylla
Verktygshylla
Värmeavskiljare, standard
Värmeelement, dubbelvikt
För användning med (utrustning):
FSE/FE
FSE/FE/SME/E
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Multipositional heat extractor is incorporated on a vertical shaft for even freezing and easy removal from specimen; can be operated from any position on the freeze bar
- Freezing time is shortened if freezing stage and tissue are placed on active Peltier
- Freezing disc is used in conjunction with heat extractor, assisting in the flattening and freezing of tissue samples
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ringformad 35 mm kryokassett |
| För användning med (utrustning) | FSE/FE/SME/E |
| Diameter (metrisk) | 35 mm |