Learn More
Epredia™ Cryotome™ Kryostat Kryokassetter, 25 mm dia. Korsstreckad
Product Code. 12668186 Shop All Epredia Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Produkttyp:
10 mm cirkulär kryokassett
Annular 35mm Cryocassette
Antirullplåt i glas
Bred borste
Cryobar Täcka
Kryokassett på 25 mm
Kryokassett på 40 mm
Narrow Shelf
Ringformig 25 mm kryokassett
Skräpfack
Smal borste
Tool Shelf
Värmeavskiljare, standard
Värmeelement, dubbelvikt
Wide Shelf
För användning med (utrustning):
FSE/FE
FSE/FE/SME/E
missing translation for 'unitSize'
Paket med 4
Paket med 6
Varje
Product Code. 12668186
missing translation for 'mfr': Epredia™ A78930166
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Förbättra driften av Cryotome™ FSE/FE/SME/E Kryostater med Epredia™ Cryotome™ Kryostattillbehör.
  • Multipositional heat extractor is incorporated on a vertical shaft for even freezing and easy removal from specimen; can be operated from any position on the freeze bar
  • Freezing time is shortened if freezing stage and tissue are placed on active Peltier
  • Freezing disc is used in conjunction with heat extractor, assisting in the flattening and freezing of tissue samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Narrow shelf (56mm)
Produkttyp Narrow Shelf
För användning med (utrustning) FSE/FE/SME/E