Läs mer
Epredia™ Cryotome™ Kryostat Kryokassetter, 25 mm dia. Korsstreckad
Produktkod. 12698166 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
10 mm cirkulär kryokassett
Annular 35mm Cryocassette
Antirullplåt i glas
Bred borste
Cryobar Täcka
Kryokassett på 25 mm
Kryokassett på 40 mm
Narrow Shelf
Ringformig 25 mm kryokassett
Skräpfack
Smal borste
Tool Shelf
Värmeavskiljare, standard
Värmeelement, dubbelvikt
Wide Shelf
För användning med (utrustning):
FSE/FE
FSE/FE/SME/E
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Varje
Produktkod. 12698166
Brand: Epredia™ A78910014
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förbättra driften av Cryotome™ FSE/FE/SME/E Kryostater med Epredia™ Cryotome™ Kryostattillbehör.
  • Flerpositionsvärmeextraktor är inbyggd på en vertikal axel för jämn frysning och enkel borttagning från provet; kan manövreras från valfri position på frysstången
  • Frystiden förkortas om frysstadiet och vävnaden placeras på aktiv Peltier
  • Frysskiva används tillsammans med värmeavskiljare, som hjälper till att tillplatta och frysa vävnadsprover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Värmeavskiljare; Standard [FSE/FE]
Produkttyp Värmeavskiljare, standard
För användning med (utrustning) FSE/FE