Läs mer
Multiroir Controlec™ Kristall Multiroir Modulär låda
Kapacitet (metrisk):
5 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Perfekt modulär och stapelbar, —kombinerad på alla fyra sidor
- Utbytbara lådor och ärmar
- Tillverkad av högtransparens polykarbonat för enkel visning
- Stark och robust med hög motståndskraft mot stötar och UV
- Kan steriliseras i autoklav för användning i sterila/rena rumsmiljöer
- Integrerat undergreppshandtag av plastmaterial
- Stor enkellåda och hylsa med kapacitet på 5 liter
- En hylsa i identisk storlek med 2 små lådor finns också
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Certifikat och efterlevnad | Överensstämmelse med europeiska standarder |
| Stängningsfärg | Genomskinlig |
| Förslutningstyp | Handtag under grepp |
| Färg | Genomskinlig |
| Material | Polykarbonat |
| Form | Rektangulär |
| Inkluderar | Låda och hylsa |
| Antal fack | 1 |
| Staplingsbar | Ja |
| Visa mer |