Läs mer
Multiroir™ Kristall polystyren Minimax Förvaringslådor
Mått (L x B x H):
178 x 45 mm (L x H)
228 x 178 x 68 mm
228 x 178 x 72 mm
315 x 230 x 70 mm
315 x 45 mm (L x H)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Transparent som glas
- Levereras komplett med separatorsats
- Olika kapaciteter
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Material | Polystyren |
| Form | Rektangulär |
| Produkttyp | Förvaringslåda |
| Kvantitet | 6 Fall |
| Mått (L x B x H) | 228 x 178 x 68 mm |
| Längd (metrisk) | 228 mm |
| Höjd (metrisk) | 68 mm |