Läs mer
Multiroir™ Crystal Polystyrene Transmission Lab Box
Produktkod. 11762944
Kapacitet (metrisk):
0,09 l
0,2 l
0,42 l
1,3 l
3,7 l
10,85 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11762944
Brand: Multiroir™ 45106
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa lådor för en mängd olika förvaringsbehov. Multiroir™ Crystal Polystyrene Transmission Lab Boxes är idealiska för konservering, förvaring och presentation av produkter. Lådor är gjorda av kristallpolystyren, ett resistent material som erhålls genom polymerisation av styrenmonomer CH2 = CH-Ph.
  • Transparent, stapelbar och mycket UV-beständig
  • Integrerad etiketthållare
  • Kemiskt inert plast
  • Kvalitet i kontakt med livsmedel
  • Fonder och över har han-hon-reliefer som låser staplingen och ger perfekt förvaringsstabilitet
  • De snäva toleranserna för monteringen av locket på basen säkerställer en bra tätning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10,85 l
Färg Genomskinlig
Material Polystyren
Form Rektangulär
För användning med (applikation) Konservering, förvaring och presentation av produkter
Produkttyp Transmission Lab Box
Kvantitet 1/Pk.
Mått (L x B x H) 360 L x 138 H mm
Längd (metrisk) 360 mm
Längd (metrisk) Interiör 355 mm
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (metrisk) 140 mm
Höjd (metrisk) interiör 130 mm
Vikt (metrisk) 0.96 kg