Läs mer
Kartell™ Kristallisationskärl
Kapacitet (metrisk):
100 ml
350 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utmärkt kemisk, mekanisk och värmebeständighet
- Kan användas säkert för kontinuerlig service från -270° C upp till 250 °C
- Särskilt lämplig för upplösningar och rötning med syror och frätande ämnen
- Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | PTFE |
| Kapacitet (metrisk) | 350 ml |
| Diameter (metrisk) Yttre | 100mm |
| Höjd (metrisk) | 62.22mm |
| Produkttyp | Kristallisationskärl |