Läs mer
BD Biosciences™ CS &T RUO Pärlor
Antal tester:
150 tester
50 tester
Förpackningsstorlek:
50 tester
Beskrivning
- Använd med BD Accuri C6 Plus, BD FACSLyric RUO, och BD FACSMelodi.
- Tillåt programvaran att automatiskt karakterisera, spåra och rapportera prestandamätningar av stödda BD flödescytometrar.
- Används för instrumentkvalitetskontroll (QC) för att karakterisera, spåra och rapportera prestandamätningar av flödescytometrar som stöds och för laserinställning.
- Färgad med fluorokromer som exciteras av cytometerns lasrar.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Tre 3 ml injektionsflaskor med 50 tester per injektionsflaska för 150 tester per kit |
| Antal tester | 150 tester |
| Stabilitet | Pärlorna är stabila till det datum som anges på flaskans etikett när de förvaras enligt anvisningarna. Använd inte efter utgångsdatum. Efter utspädning är pärlorna stabila i 24 timmar vid 2 C–°8 C °eller 8 timmar vid 15 C–°25 C °när de skyddas mot ljus. |
| Produkttyp | Fluorescerande polystyrenpärlor |