Läs mer
Invitrogen™ Svin CSF2 (GM-CSF) ELISA Utrustning
Produktkod. p-7230625
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15405403
Brand: Invitrogen™ ESCSF2
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Swine CSF2 (GM-CSF) ELISA kvantifierar Sw CSF2 i svinserum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Sw CSF2. Metodens princip The Swine CSF2 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
GM-CSF-genen kodar för ett cytokin som reglerar produktionen, differentieringen och funktionen av makrofager och granulocyter. Den aktiva formen av proteinet existerar som en homodimer i det extracellulära utrymmet. Denna gen är lokaliserad i ett kluster av relaterade gener i kromosomregionen 5q31, som har associerats med interstitiell deletion i 5q-syndromet och akut myelogen leukemi. Andra gener i klustret inkluderar interleukinerna 4, 5 och 13. Genen är involverad i att främja vävnadsinflammation. Förhöjda nivåer av cytokiner, inklusive den som produceras av denna gen, har observerats hos SARS-CoV-2-infekterade patienter med akut andnödsyndrom. Möss som saknar denna gen eller dess receptor har visat sig utveckla pulmonell alveolär proteinos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer Q29118
Analysintervall 73,73 till 18 000 pg/ml
Analyskänslighet 72 pg/mL
Kalibreringsområde 72 pg/ml till 18 000 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Cytokiner& Receptorer
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med följande testade cytokiner: gris IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IFN-gamma, TGF beta 1, TNF alfa
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Svin
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 397208
Gensymbol GM-CSF
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym GM-CSF
Mål GM-CSF
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter