Läs mer
Gibco™ CTS™ (Cell Therapy Systems ) N-2 Tillägg
Beskrivning
CTS N-2 Supplement är ett serumfritt tillskott för tillväxt och uttryck av neuroblastom samt postmitotiska neuroner i primärkulturer från både det perifera nervsystemet och det centrala nervsystemet. Det är ett kemiskt definierat, 100X koncentrat baserat på Bottensteins N-1-formulering. CTS N-2 Supplement är avsett att användas med CTS Neurobasal Medium .
CTS kvalitet
Gibco CTS produkter tillverkas på en plats som använder metoder och kontroller som överensstämmer med cGMP för medicinsk utrustning, 21 CFR Part 820. Våra FDA-registrerade tillverkningsanläggningar är ISO 13485– och ISO 9001 –certifierad.
Formulerad xeno-fri
Preparatet innehåller inga animaliska komponenter på primärkomponentnivå.
Tillsammans med dokumentation för att stödja din registreringsansökan
Specifika uttalanden om avsedd användning, fullständig dokumentationsspårbarhet och bekväm tillgång till vår Drug Master File (DMF) är tillgängliga.
För etablerade protokoll som använder N-2 Supplement, gå till vår Gibco Neurobiologi Protocol Handbook .
Visa publikationer med hjälp av Gibco neurobiologiprodukter hos oss Gibco CellCite .
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Klassificering | Xeno-fri |
| Koncentration | 100 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Cellodlingstillskott |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| För användning med (applikation) | Cell- och genterapiforskning, utveckling och tillverkning |
| Tillverkningskvalitet | ISO13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR820 |
| Produktlinje | CTS |
| Visa mer |
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.