Läs mer
Gibco™ CTS™ Löstagbar Dynabeads™ CD3/CD28 Kit
Produktkod. 17846158
Kvantitet:
Litet kit
Stort kit
Produktkod. 17846158
Brand: Gibco™ A56992
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De Gibco CTS Löstagbar Dynabeads CD3/CD28 Kit är avsett för ex vivo isolering och aktivering av T-celler i en samtidig enstegsmekanism.
De Gibco CTS Löstagbar Dynabeads CD3/CD28 Kit är avsett för ex vivo isolering och aktivering av T-celler i en samtidig enstegsmekanism. Som en del av en nästa generations plattform är detta erbjudande den första cGMP-cellselektionsteknologin som har en aktiv frisättningsmekanism för processutveckling, kliniska prövningar och kommersiell tillverkningsanvändning.
Funktioner av CTS Löstagbar Dynabeads CD3/CD28 Kit inkluderar:
•Ger användarna processflexibilitet genom att tillåta aktiv frisättning av pärlor från målceller när som helst
• Optimerar målcellens renhet, avkastning, aktiveringsprofil och önskad fenotyp tack vare den aktiva frisättningsmekanismen som ger användarna mer kontroll
• Ger en automationsvänlig lösning genom att arbeta direkt med CTS DynaCellect Magnetisk separationssystem
• Möjliggör konsekvent prestanda i ljuset av biologisk variabilitet inom processer
• Lämpar sig för både autologa och allogena cellterapitillverkningsprocesser
Belagda med kamellidhärledda VHH-antikroppar från en domän som riktar sig mot CD3- och CD28-cellytmarkörer, dessa Dynabeads magnetiska pärlor tillhandahåller både de primära och samstimulerande signalerna som krävs för aktivering och expansion av T-celler. En medföljande frisättningsbuffert i kitet har en aktiv ingrediens, biotin, som konkurrerande ersätter ett biotinderivat på ytan av pärlorna. Denna egenutvecklade mekanism tillåter användare att uppnå aktiv frisättning av pärlorna från målceller när som helst inom processen.
Baserat på ett rekommenderat 3-till-1 pärla-till-målcell-förhållande (inte totalt antal kärnceller), kan den mindre kitstorleken teoretiskt isolera och aktivera upp till 1,33 x 10 9 T-celler. Den större kitstorleken kan teoretiskt isolera och aktivera upp till dubbelt så många celler.
De CTS Löstagbar Dynabeads CD3/CD28 Kit innehåller också Drug Master Files (DMF) för var och en av dess komponenter för att stödja korsreferenser i regulatoriska inlämningar före kliniska prövningar och kommersiell tillverkningsanvändning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •10 ml CTS Löstagbar Dynabeads CD3/CD28 (1 flaska)
• 400 ml CTS Löstagbar Dynabeads Release Buffer (1 bioprocessbehållare)
Förvara vid 2–8 °C.
Färg Brun
Material Polystyren
Produkttyp Cellisolering och aktiveringsreagens
Kvantitet Litet kit
Diameter (metrisk) 4,5 mikron
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.