Läs mer
Gibco™ CTS™ GlutaMAX™ Tillägg
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10860311
Kvantitet:
100 ml
Formatera:
Flaska
Väska - BioProcess Container (BPC )
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. 10860311
Brand: Gibco™ A1286001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CTS™ GlutaMAX™ Supplement är ett animaliskt ursprungsfritt (AOF) dipeptidalternativ till L-glutamin, med ökad stabilitet som förbättrar cellhälsan. CTS™ GlutaMAX™ Supplement kan användas som ett direkt substitut för L-glutamin vid ekvimolära koncentrationer i däggdjurs- och stamcellskultur med minimal eller ingen anpassning.
CTS GlutaMAX Supplement är ett animaliskt ursprungsfritt (AOF) dipeptidalternativ till L-glutamin, med ökad stabilitet som förbättrar cellhälsan. CTS GlutaMAX Supplement kan användas som ett direkt substitut för L-glutamin vid ekvimolära koncentrationer i däggdjurs- och stamcellskulturer med minimal eller ingen anpassning.
Gibco CTS produkterna är designade för användning vid tillverkning av cell- eller genprodukter, vilket stödjer din övergång från forskning till kliniska tillämpningar.
Jämfört med L-glutamin, CTS GlutaMAX tillägg:
  • Minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak - Till skillnad från L-glutamin, CTS GlutaMAX Supplement bryts inte spontant ned för att bilda ammoniak. Detta förhindrar avfallsuppbyggnad och upprätthåller en färsk tillförsel av L-glutamin under långtidsodling.
  • Förbättrar tillväxteffektivitet och prestanda hos däggdjurscellkulturer - Lägre nivåer av ammoniak resulterar i förbättrad cellviabilitet. Dessutom är odlingsförhållandena mer kontrollerade på grund av den konsekventa koncentrationen av CTS GlutaMAX Tillskott som inte är möjligt med L-glutamin.
  • Förblir stabil över ett brett temperaturområde - CTS GlutaMAX Supplement behåller full funktionalitet vid rumstemperatur eller 2 till 8 C, °för bekväm förvaring och hantering.
Slutna system kompatibla
Denna storlek på CTS GlutaMAX Supplement tillhandahålls i bioprocessbehållareformat med kammaren konstruerad av Aegis 5-14 film. Steril, svetsbar C-Flex™ slangar med ett hon-luer-lås ger mångsidiga anslutningsalternativ för att integreras i en tillverkningsprocess för slutet system.
CTS kvalitet
De Gibco CTS produktlinje gör att du kan minska din börda med kvalificerade reagenser under din övergång från forskning till kliniska tillämpningar.
Produkterna tillverkas på en plats som använder metoder och kontroller som överensstämmer med cGMP för medicinsk utrustning, 21 CFR Part 820. Våra FDA-registrerade tillverkningsanläggningar är ISO 13485- och ISO 9001 till certifierad. Gibco CTS produkter följer USP < 1043>hjälpmaterial för cell-, gen- och vävnadskonstruerade produkter inom de ansvarsområden som gäller för en leverantör.
Gibco CTS produkterna är av hög kvalitet och levereras med harmoniserad dokumentation såsom analyscertifikat, ursprungsintyg och enkel tillgång till vår läkemedelsmasterfil (DMF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: Rumstemperatur
Celltyp Däggdjurs- och stamcellsodling
Klassificering Xeno-fri
Koncentration 100X
Form Vätska
Produkttyp Tillägg
Sterilitet Sterilfiltrerad
Formatera Flaska
För användning med (applikation) Cell- och genterapiforskning, utveckling och tillverkning
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Tillverkningskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR 820
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Visa mer Visa mindre
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.