Läs mer
Gibco™ StemPro™ MSC SFM
Produktkod. 10687193
Med tillsatser:
Låg glukos, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat, Adenosin, Deoxiribonukleosider
Utan tillsatser:
Inget glutamin, Utan fenolrött
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10687193
Brand: Gibco™ A1033201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
StemPro™ MSC SFM är ett serumfritt medium (SFM) speciellt framtaget för tillväxt och expansion av mänskliga mesenkymala stamceller (MSC).
StemPro™ MSC SFM är ett serumfritt medium (SFM) speciellt framtaget för tillväxt och expansion av mänskliga mesenkymala stamceller (MSC). StemPro™ MSC SFM möjliggör överlägsen mänsklig MSC-tillväxt och ökad konsistens jämfört med klassiskt serumsupplerat medium (DMEM + 10 % FBS).
Använder StemPro™ MSC SFM, mänskliga MSC: er kan expanderas bortom 5 passager samtidigt som de behåller sin mesoderm-differentieringspotential i tre linjer (dvs. förmågan att differentiera till osteogena, kondrogena och adipogena linjer). Varje lott av StemPro™ MSC SFM är kvalificerad med hjälp av en human MSC-prestandaanalys och mänskliga MSC:er som växer i serumkompletterat medium kan överföras direkt till StemPro™ MSC SFM med liten eller ingen anpassning krävs. Dessutom, StemPro™ MSC SFM underlättar expansion av MSC direkt från primär mänsklig benmärg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Mesenkymala stamceller
Klassificering Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp Stamcellsserumfritt media (SFM)
Serumnivå Serumfritt
Med tillsatser Låg glukos, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat, Adenosin, Deoxiribonukleosider
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan fenolrött
Produktlinje StemPro
Kvantitet 1 Kit
Endotoxinnivå Låg (≤ 10 EU/ml)
Oorganiska salter Kalcium, natriumfosfat
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg
Art Människa
Innehåll och lagring Detta kit levereras i två delar med separata förvaringskrav. Dessa komponenter säljs inte individuellt:
• StemPro™ MSC SFM Basal Medium, 500 mL (levereras i rumstemperatur, förvaras mörkt vid 2 °C till 8 °C)
• StemPro™ MSC SFM Supplement, 75 mL (sänds på torris, förvara i mörker vid -5 C °till -20 °C)
Kultur Miljö CO2
Typ av kultur Adherent cellkultur