missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CTX-0294885, MedChemExpress
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Beskrivning
CTX-0294885 is a broad spectrum kinase inhibitor that can capture 235 kinases from MDA-MB-231 cells, and can capture all members of the AKT family. CTX-0294885 is a powerful reagent for analysis of kinome signaling networks that can be used for the research of diseases like inflammation, diabetes, and cancer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CTX-0294885 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1439934-41-4 |
| Färg | Yellowish Green |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H24ClN7O |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (228.35 mM) |
| LEDER | O=C(NC)C1=CC=CC=C1NC2=NC(NC3=CC=C(N4CCNCC4)C=C3)=NC=C2Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 437.93 |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering