Läs mer
Sartorius Cubis™ II Analytisk balans, MCE användargränssnitt
BIOPHARMA
Produktkod. 16243272 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
120 g
220 g
320 g
80 g, 160 g, 320 g
Inkluderar:
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, Draft Shield I - Motoriserad med jonisator
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, Drag Shield A - Motoriserad
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport; QP99 apppaket
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport; QP99 programvara
Produktkod. 16243272
Brand: Sartorius MCE324SUS00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cubis™ II Analytical Balance har helt anpassningsbar hårdvara, mjukvara och anslutningsmöjligheter
  • Monolitiskt vägningssystem
  • Integrerade klimatsensorer
  • Individuella provhållare
  • Felfri drift
  • Individuella QApp-arbetsflöden
  • Motoriserad automatisk nivellering
  • Full end-to-end dataintegritet
  • Integrerad revisionsspår
  • Toppmodern användarhantering
  • Utmärkt servicesupport
  • Integrerat statuscenter
  • Integrerade servicefunktioner
  • Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
  • TFT-pekskärmsdrift med läsbar display och lättmanövrerat användargränssnitt
  • Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer
  • Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor (dragskydd M), eller gestsensor (tillval) inlärningsförmåga
Garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1 till 9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port
Beskrivning Utan Draft Shield
Kapacitet 320 g
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 0.1 mg
Inkluderar Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport; QP99 programvara
Material Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
Modell MCE324P2S00U
Repeterbarhet ±0,04 mg
Stabiliseringstid 1 sekund
Typ Balans
Garanti 10 år
Vägningslägen Analytisk
Längd (metrisk) 425 mm
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (metrisk) 373 mm
Vikt (metrisk) 8.2, 10.0 kg
Elektriska krav 120/240 V
Spänning 100/240 V± 10 %
Frekvens 50/60 Hz (± 5 %)
Lagligt för handel Klass I