Läs mer
Sartorius Cubis™ II Analytisk balans, MCE användargränssnitt
Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
120 g
220 g
320 g
80 g, 160 g, 320 g
Inkluderar:
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, Draft Shield I - Motoriserad med jonisator
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, Drag Shield A - Motoriserad
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport; QP99 apppaket
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport; QP99 programvara
Beskrivning
- Monolitiskt vägningssystem
- Integrerade klimatsensorer
- Individuella provhållare
- Felfri drift
- Individuella QApp-arbetsflöden
- Motoriserad automatisk nivellering
- Full end-to-end dataintegritet
- Integrerad revisionsspår
- Toppmodern användarhantering
- Utmärkt servicesupport
- Integrerat statuscenter
- Integrerade servicefunktioner
- Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
- TFT-pekskärmsdrift med läsbar display och lättmanövrerat användargränssnitt
- Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer
- Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor (dragskydd M), eller gestsensor (tillval) inlärningsförmåga
Garanti
10 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Anslutningstyp | 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1 till 9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port |
| Beskrivning | Drag shield I - Motoriserad med jonisator |
| Kapacitet | 80 g, 160 g, 320 g |
| Visningstyp | Färg TFT-pekskärm |
| Läsbarhet | 0.1, 0.2, 0.5 mg |
| Inkluderar | Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, Draft Shield I - Motoriserad med jonisator |
| Material | Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister |
| Modell | MCE324P2S00I |
| Repeterbarhet | ±0,04 mg |
| Stabiliseringstid | 1 sekund |
| Visa mer |