Läs mer
Sartorius Cubis™ II Balans
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30052881 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
120 g
220 g
60 g, 120 g
Modell:
MCA med Draft Shield D
MCA med Draft Shield I
MCA med Draft Shield U
MCE med Draft Shield D
MCE med Draft Shield U
Läsbarhet:
0.005 mg
0.01 mg
0.01 mg, 0.1 mg
Produktkod. 30052881
Brand: Sartorius MCA225SI3MTS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Cubis™ II kan konfigureras individuellt från olika komponenter. Kombinationen av displayenhet, vägningsmodul, dragsköld, mjukvarupaket för olika applikationer och funktioner och en rad tillbehör möjliggör individuell anpassning till alla vägningsuppgifter.
  • Ledande prestanda. Monolitiskt vägningssystem, integrerade klimatsensorer, individuella provhållare Felfri drift. Individuella QApp-arbetsflöden, motoriserad automatisk utjämning
  • Full end-to-end dataintegritet. 21 CFR Part 11-efterlevnad, integrerad revisionsspår, toppmodern användarhantering
  • Enastående servicesupport. Integrerat statuscenter, integrerad servicefunktioner förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 220 g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 0.01 mg
Modell MCA med Draft Shield D
Typ Balans
Lagligt för handel Klass I