Läs mer
Sartorius Cubis™ II Balans
Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
120 g
220 g
60 g, 120 g
Modell:
MCA med Draft Shield D
MCA med Draft Shield I
MCA med Draft Shield U
MCE med Draft Shield D
MCE med Draft Shield U
Läsbarhet:
Beskrivning
- Ledande prestanda. Monolitiskt vägningssystem, integrerade klimatsensorer, individuella provhållare Felfri drift. Individuella QApp-arbetsflöden, motoriserad automatisk utjämning
- Full end-to-end dataintegritet. 21 CFR Part 11-efterlevnad, integrerad revisionsspår, toppmodern användarhantering
- Enastående servicesupport. Integrerat statuscenter, integrerad servicefunktioner förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 220 g |
| Visningstyp | Färgpekskärm |
| Läsbarhet | 0.01 mg |
| Modell | MCE med Draft Shield D |
| Typ | Balans |
| Lagligt för handel | Klass I |