Learn More
Sartorius Cubis™ II Micro Balance, MCA User Interface
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Cubis™ II Micro Balance features fully customizable hardware, software, and connectivity
Brand:  Sartorius MCA6.6S-2S00-F
 View more versions of this product
Product Code. 16466435
  • 400220.00 SEK / Each
Explore more special offers
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Monolithical weighing system
  • Integrated climate sensors
  • Individual sample holders
  • Error-free operation
  • Individual QApp workflows
  • Motorized auto-leveling
  • Full end-to-end data integrity
  • 21 CFR Part 11 compliance
  • Integrated audit-trail
  • State-of-the-art user management
  • Excellent service support
  • Integrated status center
  • Integrated service functions
  • Preventive maintenance on accredited standards
  • TFT touch screen operation with readable display and easy to operate user interface
  • Software Factory installed basic set of essential weighing applications
  • Operation Activated by touch key, touch-free using IR sensor
    (draft shield M), or gesture sensor (optional) learning capability
Warranty
10-year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
21 CFR PART 11 17025 USP 41
6.1 g
1 μg
±3 μg
Draft shield F: Filtered
5 sec.
10 years
139/240 mm
7.2, 7.9 kg
100/240 V (±10%)
2 USB A ports, 1 USB B port, 1USP C port, 1-9 pin RS 232 connection, 1 ethernet port
Color TFT Touchscreen
Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report
Die-cast Aluminum, Plastic PBT, Optiwhite Float Glass and Stainless Steel, Aluminum Trim
±5 μg
Micro Balance
340/355 mm weighinh/electrical module
129/61 mm weighing/electrical module
120/240 V
50/60 Hz (±5%)
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato