Läs mer
Sartorius Cubis™ II Precision High-Capacity Balance, MCE användargränssnitt
BIOPHARMA
Produktkod. 16273252 Handla allt Sartorius Produkter
:
Kapacitet: 20 200 g; Repeterbarhet: 100 mg
Produktkod. 16273252
Brand: Sartorius MCE20201S0CEU
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cubis™ II Precision High-Capacity Balance har helt anpassningsbar hårdvara, mjukvara och anslutningsmöjligheter
  • Monolitiskt vägningssystem
  • Integrerade klimatsensorer
  • Individuella provhållare
  • Felfri drift
  • Individuella QApp-arbetsflöden
  • Motoriserad automatisk nivellering
  • Full end-to-end dataintegritet
  • 21 CFR Part 11 överensstämmelse
  • Integrerad revisionsspår
  • Toppmodern användarhantering
  • Utmärkt servicesupport
  • Integrerat statuscenter
  • Integrerade servicefunktioner
  • Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
  • TFT-pekskärmsdrift med läsbar display och lättmanövrerat användargränssnitt
  • Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer
  • Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor
    (dragskydd M), eller gestsensor (tillval) inlärningsförmåga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Anslutningstyp D-sub-kontakt, 9-polig
Kapacitet 20,200 g
Visningstyp Färgpekskärm
Inkluderar Balans och intern kalibrering
Material Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
Repeterbarhet 100 mg
Stabiliseringstid 1,5 sek
Typ Precisionsbalans med hög kapacitet
Spänning 100/240 V± 10 %
Frekvens 50/60 Hz