Läs mer
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Kocuria rhizophila ATCC® 533™
Beskrivning
Culti-Loops är bakteriologiska engångsslingor som innehåller stabiliserade livsdugliga mikroorganismer.
Använda Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Kocuria rhizophila ATCC™ 533 i prestandatestning av odlingsmedier, färger, diagnostiska kit och reagens, för underhåll av stamkulturer och vid utvärdering av bakteriologiska procedurer. Culti-Loops är färdiga att använda, bakteriologiska engångsslingor som innehåller stabiliserade livskraftiga mikroorganismer.
Filmen i varje slinga är gjord av en gelatinformulering och torkas sedan genom speciell bearbetning. För att återfukta filmen måste öglorna komma i kontakt med både värme och fukt. De flesta organismer växer på –24 48 timmar under de rätta förhållandena. Vissa uppvisar dock en avsevärd lagfas och bör inkuberas i ytterligare 24 timmar.
- Färdig att använda– Förberedda bakteriologiska engångsslingor med livsdugliga mikroorganismer
- Lätt att lagra– Förvara vid 2-8 °C
Det finns två metoder såsom direkt streak-metod och indirekt streak-metod som kan användas för inokulering. Lämplig metod används för den valda mikroorganismen.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| ATCC® | 533TM* |
| Certifikat och efterlevnad | Culti-Loops är CE-märkta. |
| Beskrivning | Kocuria rhizophila |
| Upptäcker | Kocuria rhizophila |
| Produkttyp | Enskild organism |
| Målorganismklass | Cocci |
| Testtyp | Kvalitativ QC |
| Förpackningstyp | 5 öglor/pack |
| Kvantitet | 5 Slingor/Pk. |
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.