Läs mer
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 29213™
Beskrivning
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ är färdiga att använda QC-organismer som rekommenderas för användning i prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Art.nr. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium.
Beställningsinformation:
Culti-Loops förseglas individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning.
Specifikationer
Specifikationer
| ATCC® | 29213TM* |
| Beskrivning | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 29213™ ; För MIC-känslighetstestning kvalitetskontroll. Beta-laktamas positiv. |
| Formatera | Culti-Loops |
| Produkttyp | Culti-loop |
| Målorganismklass | Cocci |
| Testtyp | Kvalitativ QC |
| Kvantitet | 5 öglor/pack |
| Stambeteckningar | Wichita |
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.