Läs mer
Micronova™ CurtainCleaner™ Bestrålade Slipcovers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-7202984 Handla allt Micronova Produkter
Mått:
30,5 x 5,1 cm (12 x 2 tum)
36,2 x 6,4 cm (14,25 x 2,5 tum)
Material:
Slätstickad polyester, Uretanskum
Förpackningsstorlek:
12 par
Paket med 12
Produktkod. 11922465
Brand: Micronova™ CCSC6IR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa bestrålade, 100 % stickade polyesteröverdrag fungerar tillsammans med gardinrengöringsadaptern för att tillhandahålla en enkel metod för att desinficera gardiner med remsor i renrum genom att klämma fast toppen av remsan och glida ner, vilket effektivt rengör båda sidorna samtidigt.
De Micronova Bestrålat CurtainCleaner™ SlipCovers fungerar med CurtainCleaner Adapter/handtag (CCH-48) för att ge en enkel och effektiv metod för att rengöra strippgardiner i renrummet, utan behov av stege eller pall. Skyddarna glider på de dubbla 12-tumsstängerna som klämmer fast på gardinen upptill och glider ner för att applicera eller“ skrapa” rengöringsmedlet på båda sidor av gardinen på en gång. Överdrag finns i slät 100 % stickad polyester, med två tjocklekar. Gamma-bestrålade höljen är idealiska för aseptiska områden.
  • Överdrag är 100 % stickad polyester över tjockt skum
  • Rengör båda sidorna av bandgardinerna på en gång
  • Utmärkt för rengöring och desinficering
  • Överdrag passar över två 12-tums stångklämmor
  • Gammabestrålade för aseptiska områden
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Beställningsinfo
Handtag säljs separat (kat. nr. 10-041-766A).
Specifikationer
Mått 30,5 x 5,1 cm (12 x 2 tum)
Produkttyp Bestrålad Mop Slipcover
Färg Vitt
Längd (engelska) 30,08 cm
Sterilitet Sterila
Längd (metrisk) 30.5 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 5.1 cm
Bredd (engelska) 2 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
Skötselråd Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C.
För användning med (utrustning) Micronova Gardinrengöringssystem Gardinrengöringssystem
För användning med (applikation) Rengöring och sanering Renrumsgardiner
Färgkodad No
Material Slätstickad polyester, Uretanskum