Läs mer
Micronova™ CurtainCleaner™ Verktyg och överdrag
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12705715 Handla allt Micronova Produkter
Produkttyp:
Handtag, moppadapter
Mopp Slipcover
Moppöverdrag
Material:
Elektropolerat rostfritt stål (304)
MegaTex
Mikrofiber
NovaLite
Polymesh
Polyvinylacetat
Slätstickad polyester, Uretanskum
Slätstickad polyester, uretanskum, Urethane Foam
Förpackningsstorlek:
12 par
Varje
Produktkod. 12705715
Brand: Micronova™ CCSCAA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En fjäderbelastad moppenhet i rostfritt stål som fungerar med stickade polyesteröverdrag för att enkelt rengöra och desinficera gardiner av renrumsremsor genom att klämma fast upptill och glida nedåt, vilket effektivt rengör båda sidorna samtidigt.
The Micronova CurtainCleaner™ Tool, with attached handle, provides a simple, effective method to clean cleanroom strip curtains, without the need for a ladder or stool. The 48-inch (120 cm) electropolished stainless steel handle includes a durable stainless steel frame with dual 12-inch bar clamps. With the addition of a choice of slipcovers, the tool effectively clamps the curtain at the top and slides down to apply or squeegee the cleaning agent on both sides of the curtain at the same time. Covers are available in smooth 100% knit polyester, with two thickness options.
  • Simple clamp tool for cleaning vinyl strip curtains
  • Cleans both sides of strip curtain at the same time
  • Electropolished stainless steel handle and frame
  • 48-inch handle with dual 12-inch bar clamps
  • Covers fit over two 12-inch bar clamps
  • NovaPoly, 100% smooth knit polyester slipcovers for excellent disinfectant dispersal
  • Launderable for re-use
  • Autoclavable
Beställningsinfo
Handtag säljs separat (kat. nr. 10-041-766A).
Specifikationer
Mått 30.5 x 5.1 cm (12 x 2 in.)
Produkttyp Moppöverdrag
Färg Blue
Längd (engelska) 12 in.
Sterilitet Non-sterile
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (metrisk) 5.1 cm
Bredd (engelska) 2 in.
Motståndskraftig mot Chemicals
Disponibel Reusable
Skötselråd Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
För användning med (utrustning) Micronova Curtain Cleaner Curtain Cleaning System
För användning med (applikation) Cleaning and Sanitization Cleanroom Strip Curtains
Färgkodad No
Material Mikrofiber