Läs mer
Micronova™ CurtainCleaner™ Verktyg och överdrag
Produktkod. p-3142919 Handla allt Micronova Produkter
Produkttyp:
Handtag, moppadapter
Mopp Slipcover
Moppöverdrag
Material:
Elektropolerat rostfritt stål (304)
MegaTex
Mikrofiber
NovaLite
Polymesh
Polyvinylacetat
Slätstickad polyester, Uretanskum
Slätstickad polyester, uretanskum, Urethane Foam
Förpackningsstorlek:
12 par
Varje
Produktkod. 11992455
Brand: Micronova™ CCH48
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En fjäderbelastad moppenhet i rostfritt stål som fungerar med stickade polyesteröverdrag för att enkelt rengöra och desinficera gardiner av renrumsremsor genom att klämma fast upptill och glida nedåt, vilket effektivt rengör båda sidorna samtidigt.
De Micronova CurtainCleaner™ Tool, med påsatt handtag, ger en enkel och effektiv metod för att rengöra renrumsgardiner utan behov av en stege eller pall. Det 48-tums (120 cm) elektropolerade handtaget i rostfritt stål inkluderar en hållbar ram i rostfritt stål med dubbla 12-tums stångklämmor. Med tillägget av ett urval av slipcovers, klämmer verktyget effektivt fast gardinen i toppen och glider ner för att applicera eller skrapa rengöringsmedlet på båda sidor av gardinen samtidigt. Överdrag finns i slät 100 % stickad polyester, med två tjocklekar.
  • Enkelt klämverktyg för rengöring av vinylbandsgardiner
  • Rengör båda sidorna av bandgardinen samtidigt
  • Handtag och ram i elektropolerat rostfritt stål
  • 48-tums handtag med dubbla 12-tums stångklämmor
  • Överdrag passar över två 12-tums stångklämmor
  • NovaPoly, 100 % slätstickade polyesteröverdrag för utmärkt spridning av desinfektionsmedel
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Beställningsinfo
Handtag säljs separat (kat. nr. 10-041-766A).
Specifikationer
Mått 121,9 x 30,5 cm (48 x 12 tum)
Produkttyp Handtag, moppadapter
Färg Gray
Längd (engelska) 48 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 121.9 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Micronova Gardinrengöringssystem Gardinrengöringssystem
För användning med (applikation) Rengöring och sanering Renrumsgardiner
Färgkodad No
Material Elektropolerat rostfritt stål (304)