Läs mer
Applied Biosystems™ Anpassade 5' fluorescerande märkta/omärkta primerpar
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
10 000 pmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
En 5' fluorescerande färgämnesmärkt oligo och omärkt komplement tillhandahålls i separata rör. Välj bland 6-FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , och PET™ som etiketter. Idealisk för användning i fragmentanalys, genuttrycksstudier, genotypning och PCR. Oligos avsaltas.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Anpassade 5' fluorescerande märkta/omärkta par, 10 000 pmol, 6-FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , PET™ 5' Reporter Dye, 12 månaders hållbarhet,– °20 C lagringstemperatur, avsaltad rening, lösning eller nedtorkat format, för användning i fragmentanalys, genuttrycksstudier, genotypning och PCR |
| Produkttyp | Anpassade 5' fluorescerande märkta eller omärkta par |
| Förvaringsbuffert | TE eller vatten |
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Primer | 5' Märkt |
| Kvantitet | 10 000 pmol |
| För användning med (applikation) | Fragmentanalys, genuttrycksstudier, genotypning, PCR |
| Form | Lösning eller nedtorkad |